Learn More
Abnova™ Human TGIF2 Partial ORF (NP_068581.1, 114 a.a. - 175 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00060436-Q02.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16085605
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a DNA-binding homeobox protein and a transcriptional repressor. The encoded protein appears to repress transcription by recruiting histone deacetylases to TGF beta-responsive genes. This gene is amplified and overexpressed in some ovarian cancers, and mutations in this gene can cause holoprosencephaly. [provided by RefSeq]
Sequence: LAVSVPAPTNVLSLSVCSMPLHSGQGEKPAAPFPRGELESPKPLVTPGSTLTLLTRAEAGSP
Spezifikation
Spezifikation
NP_068581.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.45kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
LAVSVPAPTNVLSLSVCSMPLHSGQGEKPAAPFPRGELESPKPLVTPGSTLTLLTRAEAGSP
RUO
TGIF2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
60436
TGIF2 (Human) Recombinant Protein (Q02)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TGIF2