Learn More
Invitrogen™ Humanes TIP60, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1591
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
KAT5 Synthetisches Peptid, PEP-1591, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem KAT5 überein. PEP-1591 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34548 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
10524 | |
gereinigt | |
Human TIP60 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q92993 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
KAT5 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |