Learn More
Abnova™ Human TLN1 Partial ORF (AAH42923.1, 2293 a.a. - 2533 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00 € - 521.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH42923.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7094
Molekulargewicht 52.14kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16064895
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00007094-Q08.10ug
10 ug
344.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16074895
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00007094-Q08.25ug
25 ug
521.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a cytoskeletal protein that is concentrated in areas of cell-substratum and cell-cell contacts. The encoded protein plays a significant role in the assembly of actin filaments and in spreading and migration of various cell types, including fibroblasts and osteoclasts. It codistributes with integrins in the cell surface membrane in order to assist in the attachment of adherent cells to extracellular matrices and of lymphocytes to other cells. The N-terminus of this protein contains elements for localization to cell-extracellular matrix junctions. The C-terminus contains binding sites for proteins such as beta-1-integrin, actin, and vinculin. [provided by RefSeq]
Sequence: TEWVDPEDPTVIAENELLGAAAAIEAAAKKLEQLKPRAKPKEADESLNFEEQILEAAKSIAAATSALVKAASAAQRELVAQGKVGAIPANALDDGQWSQGLISAARMVAAATNNLCEAANAAVQGHASQEKLISSAKQVAASTAQLLVACKVKADQDSEAMKRLQAAGNAVKRASDNLVKAAQKAAAFEEQENETVVVKEKMVGGIAQIIAAQEEMLRKERELEEARKKLAQIRQQQYKFL
Spezifikation
Spezifikation
AAH42923.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
52.14kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ILWEQ/KIAA1027/TLN
TLN1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7094
TLN1 (Human) Recombinant Protein (Q08)
TEWVDPEDPTVIAENELLGAAAAIEAAAKKLEQLKPRAKPKEADESLNFEEQILEAAKSIAAATSALVKAASAAQRELVAQGKVGAIPANALDDGQWSQGLISAARMVAAATNNLCEAANAAVQGHASQEKLISSAKQVAASTAQLLVACKVKADQDSEAMKRLQAAGNAVKRASDNLVKAAQKAAAFEEQENETVVVKEKMVGGIAQIIAAQEEMLRKERELEEARKKLAQIRQQQYKFL
RUO
TLN1