Learn More
Human TNF-alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
209.00 € - 405.00 €
Spezifikation
Antigen TNF-alpha
Klon 983003
Verdünnung Western Blot 1μg/mL, Immunocytochemistry 8-25μg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18789128
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB2102-SP
25 μg
209.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18706019
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB2102-100
100 μg
405.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TNF-alpha
Western Blot 1μg/mL, Immunocytochemistry 8-25μg/mL
Monoclonal
Purified
Human
P01375
7124
IgG2b
Protein A or G purified from ascites
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
983003
Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
E. coli-derived recombinant human TNF-alpha Lys87-Ala232 Accession # P01375
Primary
Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Detects human TNF-alpha in direct ELISAs.