Learn More
Invitrogen™ Humanes TNFRSF14, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0355
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
TNFRSF14 Synthetisches Peptid, PEP-0355, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem TNFRSF14 überein. PEP-0355 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20236 verwendet werden.Specifications
8764 | |
gereinigt | |
Human TNFRSF14 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q92956 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TNFRSF14 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |