Learn More
Abnova™ Human TOPBP1 Partial ORF (NP_008958, 1327 a.a. - 1435 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00011073-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16186122
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a binding protein which interacts with the C-terminal region of topoisomerase II beta. This interaction suggests a supportive role for this protein in the catalytic reactions of topoisomerase II beta through transient breakages of DNA strands. [provided by RefSeq]
Sequence: LLQSGGAKVLPGHSVPLFKEATHLFSDLNKLKPDDSGVNIAEAAAQNVYCLRTEYIADYLMQESPPHVENYCLPEAISFIQNNKELGTGLSQKRKAPTEKNKIKRPRVH
Spezifikation
Spezifikation
NP_008958
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LLQSGGAKVLPGHSVPLFKEATHLFSDLNKLKPDDSGVNIAEAAAQNVYCLRTEYIADYLMQESPPHVENYCLPEAISFIQNNKELGTGLSQKRKAPTEKNKIKRPRVH
RUO
TOPBP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11073
TOPBP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TOP2BP1
TOPBP1
Recombinant
wheat germ expression system