Learn More
Abnova™ Human TRIM16 Full-length ORF (NP_006461.3, 1 a.a. - 564 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006461.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10626
Molekulargewicht 90.4kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16195442
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010626-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16185442
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010626-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene was identified as an estrogen and anti-estrogen regulated gene in epithelial cells stably expressing estrogen receptor. The protein encoded by this gene contains two B box domains and a coiled-coiled region that are characteristic of the B box zinc finger protein family. The proteins of this family have been reported to be involved in a variety of biological processes including cell growth, differentiation and pathogenesis. Expression of this gene was detected in most tissues. Its function, however, has not yet been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MAELDLMAPGPLPRATAQPPAPLSPDSGSPSPDSGSASPVEEEDVGSSEKLGRETEEQDSDSAEQGDPAGEGKEVLCDFCLDDTRRVKAVKSCLTCMVNYCEEHLQPHQVNIKLQSHLLTEPVKDHNWRYCPAHHSPLSAFCCPDQQCICQDCCQEHSGHTIVSLDAARRDKEAELQCTQLDLERKLKLNENAISRLQANQKSVLVSVSEVKAVAEMQFGELLAAVRKAQANVMLFLEEKEQAALSQANGIKAHLEYRSAEMEKSKQELERMAAISNTVQFLEEYCKFKNTEDITFPSVYVGLKDKLSGIRKVITESTVHLIQLLENYKKKLQEFSKEEEYDIRTQVSAVVQRKYWTSKPEPSTREQFLQYAYDITFDPDTAHKYLRLQEENRKVTNTTPWEHPYPDLPSRFLHWRQVLSQQSLYLHRYYFEVEIFGAGTYVGLTCKGIDRKGEERNSCISGNNFSWSLQWNGKEFTAWYSDMETPLKAGPFRRLGVYIDFPGGILSFYGVEYDTMTLVHKFACKFSEPVYAAFWLSKKENAIRIVDLGEEPEKPAPSLVGTAP
Spezifikation
Spezifikation
NP_006461.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
90.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAELDLMAPGPLPRATAQPPAPLSPDSGSPSPDSGSASPVEEEDVGSSEKLGRETEEQDSDSAEQGDPAGEGKEVLCDFCLDDTRRVKAVKSCLTCMVNYCEEHLQPHQVNIKLQSHLLTEPVKDHNWRYCPAHHSPLSAFCCPDQQCICQDCCQEHSGHTIVSLDAARRDKEAELQCTQLDLERKLKLNENAISRLQANQKSVLVSVSEVKAVAEMQFGELLAAVRKAQANVMLFLEEKEQAALSQANGIKAHLEYRSAEMEKSKQELERMAAISNTVQFLEEYCKFKNTEDITFPSVYVGLKDKLSGIRKVITESTVHLIQLLENYKKKLQEFSKEEEYDIRTQVSAVVQRKYWTSKPEPSTREQFLQYAYDITFDPDTAHKYLRLQEENRKVTNTTPWEHPYPDLPSRFLHWRQVLSQQSLYLHRYYFEVEIFGAGTYVGLTCKGIDRKGEERNSCISGNNFSWSLQWNGKEFTAWYSDMETPLKAGPFRRLGVYIDFPGGILSFYGVEYDTMTLVHKFACKFSEPVYAAFWLSKKENAIRIVDLGEEPEKPAPSLVGTAP
RUO
TRIM16
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10626
TRIM16 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EBBP
TRIM16
Recombinant
wheat germ expression system