missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TRPC6 Partial ORF (NP_004612, 543 a.a. - 592 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004612 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 7225 |
Molekulargewicht | 31.24kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16166985
|
Abnova™
H00007225-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16176985
|
Abnova™
H00007225-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene forms a receptor-activated calcium channel in the cell membrane. The channel is activated by diacylglycerol and is thought to be under the control of a phosphatidylinositol second messenger system. Activation of this channel occurs independently of protein kinase C and is not triggered by low levels of intracellular calcium. Defects in this gene are a cause of focal segmental glomerulosclerosis 2 (FSGS2). [provided by RefSeq]
Sequence: ARFMAFWHASKAQSIIDANDTLKDLTKVTLGDNVKYYNLARIKWDPSDPQSpezifikation
NP_004612 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
31.24kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ11098/FLJ14863/FSGS2/TRP6 | |
TRPC6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7225 | |
TRPC6 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ARFMAFWHASKAQSIIDANDTLKDLTKVTLGDNVKYYNLARIKWDPSDPQ | |
RUO | |
TRPC6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |