missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TSC22D3 Full-length ORF (AAH18148, 1 a.a. - 77 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH18148 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 1831 |
Molekulargewicht | 34.21kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16164211
|
Abnova™
H00001831-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16174211
|
Abnova™
H00001831-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene shares significant sequence identity with the murine TSC-22 and Drosophila shs, both of which are leucine zipper proteins, that function as transcriptional regulators. The expression of this gene is stimulated by glucocorticoids and interleukin 10, and it appears to play a key role in the anti-inflammatory and immunosuppressive effects of this steroid and chemokine. Transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MDLVKNHLMYAVREEVEILKEQIRELVEKNSQLERENTLLKTLASPEQLEKFQSCLSLEEPAPESPQVPEAPGGSAVSpezifikation
AAH18148 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.21kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MDLVKNHLMYAVREEVEILKEQIRELVEKNSQLERENTLLKTLASPEQLEKFQSCLSLEEPAPESPQVPEAPGGSAV | |
RUO | |
TSC22D3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
1831 | |
TSC22D3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DIP/DKFZp313A1123/DSIPI/GILZ/TSC-22R/hDIP | |
TSC22D3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |