missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human TSLP (R127A, R130A) Protein, Mouse IgG2a Fc Tag
423.38 € - 3108.82 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_149024.1 |
---|---|
Molekulargewicht | 41.6 kDa |
Quelle | Human TSLP (R127A, R130A), Mouse IgG2a Fc Tag (TSP-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 29 - Gln 159 (Accession # Q969D9-1 (R127A, R130A)). |
Immunogen | Tyr 29 - Gln 159 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16408139
|
ACROBiosystems
TSP-H5255-1MG |
1 mg |
3108.82 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16498129
|
ACROBiosystems
TSP-H5255-100UG |
100 μg |
423.38 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is an epithelial cell-derived cytokine involved in the pathology of inflammatory skin diseases, and is widely expressed by epithelial cells. Human TSLP cDNA encodes a 159 amino acid (aa) residue precursor protein with a 28 aa signal sequence (4, 5). Human TSLP has been shown to developing nondeletional central tolerance, amplifying epithelium-induced class switching, inducing atopic diseases and maintaining intestinal noninflammatory environment. Among diverse cells responding to Human TSLP, CD11c+ dendritic cells are the most obviously characterized target cells.
This protein carries a mouse IgG2a Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 41.6 kDa. The protein migrates as 50-58 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
NP_149024.1 | |
Human TSLP (R127A, R130A), Mouse IgG2a Fc Tag (TSP-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 29 - Gln 159 (Accession # Q969D9-1 (R127A, R130A)). | |
-20°C | |
TSLP | |
Human | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Other Recombinant Proteins |
41.6 kDa | |
Tyr 29 - Gln 159 | |
TSLP | |
Unconjugated | |
Mouse IgG Fc Tag | |
Less than 0.1 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |