Learn More
Abnova™ Human UGT2B10 Partial ORF (NP_001066, 62 a.a. - 159 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00007365-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16177285
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: LFDPNDSSTLKLEVYPTSLTKTEFENIIMQLVKRLSEIQKDTFWLPFSQEQEILWAINDIIRNFCKDVVSNKKLMKKLQESRFDIVFADAYLPCGELL
Spezifikation
Spezifikation
NP_001066
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LFDPNDSSTLKLEVYPTSLTKTEFENIIMQLVKRLSEIQKDTFWLPFSQEQEILWAINDIIRNFCKDVVSNKKLMKKLQESRFDIVFADAYLPCGELL
RUO
UGT2B10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7365
UGT2B10 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC142209
UGT2B10
Recombinant
wheat germ expression system