Learn More
Abnova™ Human WBP1 Partial ORF (NP_036609, 170 a.a. - 267 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036609 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 23559 |
Molekulargewicht | 36.52kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16184826
|
Abnova™
H00023559-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16174826
|
Abnova™
H00023559-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The globular WW domain is composed of 38 to 40 semiconserved amino acids shared by proteins of diverse functions including structural, regulatory, and signaling proteins. The domain is involved in mediating protein-protein interactions through the binding of polyproline ligands. This gene encodes a WW domain binding protein, which binds to the WW domain of Yes kinase-associated protein by a conserved region: XPPXY motif. The function of this protein has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: GTNVEGVSSHQSAPPHQEGEPGAGVTPASTPPSCRYRRLTGDSGIELCPCPASGEGEPVKEVRVSATLPDLEDYSPCALPPESVPQIFPMGLSSSEGDSpezifikation
NP_036609 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC15305/WBP-1 | |
WBP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23559 | |
WBP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GTNVEGVSSHQSAPPHQEGEPGAGVTPASTPPSCRYRRLTGDSGIELCPCPASGEGEPVKEVRVSATLPDLEDYSPCALPPESVPQIFPMGLSSSEGD | |
RUO | |
WBP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |