missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes WDR35, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1413
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
WDR35 Synthetisches Peptid, PEP-1413, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem WDR-35 überein. PEP-1413 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-34370 verwendet werden.Specifications
57539 | |
gereinigt | |
Humanes WDR35 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9P2L0 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
WDR 35 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |