Learn More
Invitrogen™ Humanes WNT10B, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Wnt10b Synthetisches Peptid, PEP-0650 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem Wnt-10b überein. PEP-0650 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20530 verwendet werden.Spezifikation
7480 | |
gereinigt | |
HumanesWNT10B | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O00744 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
WNT10B | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |