Learn More
Abnova™ Human ZNF180 Partial ORF (NP_037388.1, 176 a.a. - 285 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_037388.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 7733 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16197875
|
Abnova™
H00007733-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16187875
|
Abnova™
H00007733-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zinc finger proteins have been shown to interact with nucleic acids and to have diverse functions. The zinc finger domain is a conserved amino acid sequence motif containing 2 specifically positioned cysteines and 2 histidines that are involved in coordinating zinc. Kruppel-related proteins form 1 family of zinc finger proteins. See MIM 604749 for additional information on zinc finger proteins.[supplied by OMIM]
Sequence: VAFTQRKAVIHERVCKSDETGEKSGLNSSLFSSPVIPIRNHFHKHVSHAKKWHLNAAVNSHQKINENETLYENNECGKPPQSIHLIQFTRTQTKDKSYGFSDRIQSFCHGSpezifikation
NP_037388.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HHZ168 | |
ZNF180 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7733 | |
ZNF180 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VAFTQRKAVIHERVCKSDETGEKSGLNSSLFSSPVIPIRNHFHKHVSHAKKWHLNAAVNSHQKINENETLYENNECGKPPQSIHLIQFTRTQTKDKSYGFSDRIQSFCHG | |
RUO | |
ZNF180 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |