Learn More
Gibco™ HuMEC Ready Medium (1x)
Beschreibung
Das HuMEC Medium wurde speziell für die Kultur von humanen Brustepithelzellen entwickelt und ist eine serumfreie Formulierung mit gefrorenen Ergänzungen, die Wachstumsfaktor und andere Bestandteile enthalten. Dies führt zu einer größeren experimentellen Validität, reproduzierbareren Ergebnissen und einer Verringerung der Variabilität und Aberrationen von Charge zu Charge, die durch Zugabe von Serum auftreten können. Humane, in HuMEC Medium kultivierte Brustepithelzellen haben gemäß Untersuchungen mittels cDNA-Mikroarray Genexpressionsprofile, die mit normalen Brustepithelzellen konsistent sind.
Anwendungen:
HuMEC Medium ist speziell für das Wachstum von humanen Brustepithelzellen optimiert und wurde in einem Wachstumsassay mit normalen humanen Brustepithelzellen getestet. HuMEC Medium fördert überragendes Wachstum normaler humaner Brustepithelzellen und eignet sich daher ideal für Forscher in den Bereichen Brustkrebs, Arzneimittelforschung und anderen Aspekten der Brustbiologie.
Inhalt und Lagerung:
Das HuMEC Fertigmedium besteht aus dem HuMEC serumfreien Basalmedium (12753018), ergänzt durch das HuMEC Supplement-Kit (12755013). Das HuMEC Supplement-Kit enthält 5 ml einer Ergänzungsmischung, die den epidermalen Wachstumsfaktor, Hydrocortison, Isoproterenol, Transferrin und Insulin sowie 25 mg Rinderhypophysenextrakt enthält. Das HuMEC Fertigmedium bei -5 °C bis -20 °C lagern. Das Supplementgemisch bei -5 °C bis -20 °C lagern.
Anwendungen:
HuMEC Medium ist speziell für das Wachstum von humanen Brustepithelzellen optimiert und wurde in einem Wachstumsassay mit normalen humanen Brustepithelzellen getestet. HuMEC Medium fördert überragendes Wachstum normaler humaner Brustepithelzellen und eignet sich daher ideal für Forscher in den Bereichen Brustkrebs, Arzneimittelforschung und anderen Aspekten der Brustbiologie.
Inhalt und Lagerung:
Das HuMEC Fertigmedium besteht aus dem HuMEC serumfreien Basalmedium (12753018), ergänzt durch das HuMEC Supplement-Kit (12755013). Das HuMEC Supplement-Kit enthält 5 ml einer Ergänzungsmischung, die den epidermalen Wachstumsfaktor, Hydrocortison, Isoproterenol, Transferrin und Insulin sowie 25 mg Rinderhypophysenextrakt enthält. Das HuMEC Fertigmedium bei -5 °C bis -20 °C lagern. Das Supplementgemisch bei -5 °C bis -20 °C lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Säugetierzellen |
| Klassifikation | serumfrei |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Zellkulturmedium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Phenolrot |
| Menge | 500 ml |
| Mehr anzeigen |