Learn More
Hyaluronic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498396
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498396 100 mg -
16494427 50 mg 50 Milligramm
16462186 500 mg 500 Milligramm
16441436 200 mg -
16452249 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498396 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0633A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Hyaluronic acid (corn fermented) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Hyaluronic acid (corn fermented) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hyaluronic acid
Farbe White
CAS 9004-61-9
Physikalische Form Solid
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel (C14H21NO11)n
Synonym Hyaluronate
Löslichkeitsinformationen H2O : 14.29 mg/mL (33.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Menge 100 mg
SMILES CCC1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](C(O)=O)OC(OC)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1NC(C)=O.[n]
Molekulargewicht (g/mol) 431.49
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Güte Research