Learn More
Hyaluronic acid sodium salt, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31328191
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31328191 5 g
31326610 100 g
31326995 25 g
31326072 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31328191 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1340655g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mol wt 750,000 to 1,000,000
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hyaluronic acid sodium salt
CAS 9067-32-7
MDL-Nummer MFCD00875848
Menge 5 g
SMILES NONE