Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien
Artikelnummer. 10043793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
HEPES
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Keine HEPES
Keine HEPES, Kein Phenolrot
Ohne HEPES oder Phenolrot;, Kein Phenolrot
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Ohne Additive Packungsgröße
10043793 500 mL Glutamin Keine HEPES 500 Milliliter
10031492 1.000 ml Glutamin, HEPES - 1000 Milliliter
10611243 1.000 ml Glutamin Keine HEPES, Kein Phenolrot 1000 Milliliter
10592994 6 x 500 mL HEPES Kein Glutamin 6 Stück
11571881 500 mL Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat - 500 Milliliter
10593554 6 x 500 mL Glutamin, HEPES - 6 Stück
10399383 6 x 500 mL Glutamin Keine HEPES 6 Stück
10473522 500 mL Glutamin Ohne HEPES oder Phenolrot;, Kein Phenolrot 500 Milliliter
10770245 500 mL Glutamin, HEPES - 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10043793 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30271.01
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird für die Kultivierung vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet, einschließlich MDCK, Gliazellen, Fibroblasten und endothelialer Zellen. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Die Medien unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse und werden nach ISO9001:2000 -zertifizierten Prozessen hergestellt.
  • Ein mit HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit Wasser der Qualitätsstufe WFI hydriert und einer sterilen 0,1 μm-Filterung unterzogen.
  • In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich, z. B. praktische HyQPAK™ Sixpacks
  • Gleiche Teilemischung aus DMEM und Ham's F12-Medien
  • Die Formulierung kombiniert die hohe Konzentration von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit einer Vielzahl anderer Komponenten, die in Ham's F-12 erhältlich sind
  • Enthält 17,5 mM Glukose and 0,5 mM Natriumpyruvat
  • Erhältlich mit oder ohne L-Glutamin, Phenolrot oder HEPES
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Flüssigkeit oder Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp DMEM/F12 1:1 Medium
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Keine HEPES
Menge 500 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen