Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien
Artikelnummer. 10593554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1.000 ml
6 x 500 mL
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
HEPES
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Keine HEPES
Keine HEPES, Kein Phenolrot
Ohne HEPES oder Phenolrot;, Kein Phenolrot
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Mit Additiven Packungsgröße Ohne Additive
10593554 6 x 500 mL Glutamin, HEPES 6 Stück -
10031492 1.000 ml Glutamin, HEPES 1000 Milliliter -
10611243 1.000 ml Glutamin 1000 Milliliter Keine HEPES, Kein Phenolrot
10592994 6 x 500 mL HEPES 6 Stück Kein Glutamin
11571881 500 mL Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat 500 Milliliter -
10399383 6 x 500 mL Glutamin 6 Stück Keine HEPES
10473522 500 mL Glutamin 500 Milliliter Ohne HEPES oder Phenolrot;, Kein Phenolrot
10770245 500 mL Glutamin, HEPES 500 Milliliter -
10043793 500 mL Glutamin 500 Milliliter Keine HEPES
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10593554 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30023.FS
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für die Kultivierung vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet, einschließlich MDCK, Gliazellen, Fibroblasten und endothelialer Zellen. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Die Medien unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse und werden nach ISO9001:2000 -zertifizierten Prozessen hergestellt.
  • Ein mit HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit Wasser der Qualitätsstufe WFI hydriert und einer sterilen 0.1μm-Filtration unterzogen
  • In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich, z. B. benutzerfreundliche HyQPAK™-Sixpacks
  • Gleiche Teilemischung aus DMEM und Ham's F12 -Medien 
  • Die Formulierung kombiniert eine hohe Konzentration von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit einer Vielzahl anderer Komponenten, die in Ham's F-12erhältlich sind
  • Enthält17.5 Millimolar Glukose und 0.5 Millimolar Natriumpyruvat
  • Konzentration: 2.5 Millimolar L-Glutamin und 15 Millimolar HEPES
  • Erhältlich mit oder ohne L-Glutamin, Phenolrot oder HEPES
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Flüssigkeit oder Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp DMEM/F12 1:1 Medium
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, HEPES
Menge 6 x 500 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen