Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien
Artikelnummer. 10611243
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
HEPES
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Keine HEPES
Keine HEPES, Kein Phenolrot
Ohne HEPES oder Phenolrot;, No Phenol Red
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 10611243
Marke: Cytiva SH30272.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird für die Kultivierung vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet, einschließlich MDCK, Gliazellen, Fibroblasten und endothelialer Zellen. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Die Medien unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse und werden nach ISO9001:2000 -zertifizierten Prozessen hergestellt.
  • Ein mit HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit Wasser der Qualitätsstufe WFI hydriert und einer sterilen 0.1μm-Filtration unterzogen
  • In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich, z. B. benutzerfreundliche HyQPAK™-Sixpacks
  • Gleiche Teilemischung aus DMEM und Ham's F12 -Medien 
  • Die Formulierung kombiniert eine hohe Konzentration von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit einer Vielzahl anderer Komponenten, die in Ham's F-12erhältlich sind
  • Enthält17.5 Millimolar Glukose und 0.5 Millimolar Natriumpyruvat
  • Konzentration: 2.5 Millimolar L-Glutamin und 15 Millimolar HEPES
  • Erhältlich mit oder ohne L-Glutamin, Phenolrot oder HEPES
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Flüssigkeit oder Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp DMEM/F12 1:1 Medium, mit L-Glutamin; ohne HEPES, Phenolrot
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Phenolrot
Menge 1.000 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen