Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien
Descripción
- Ein mit HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit Wasser der Qualitätsstufe WFI hydriert und einer sterilen 0.1μm-Filtration unterzogen
- In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich, z. B. benutzerfreundliche HyQPAK™-Sixpacks
- Gleiche Teilemischung aus DMEM und Ham's F12 -Medien
- Die Formulierung kombiniert eine hohe Konzentration von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit einer Vielzahl anderer Komponenten, die in Ham's F-12erhältlich sind
- Enthält17.5 Millimolar Glukose und 0.5 Millimolar Natriumpyruvat
- Konzentration: 2.5 Millimolar L-Glutamin und 15 Millimolar HEPES
- Erhältlich mit oder ohne L-Glutamin, Phenolrot oder HEPES
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Flüssigkeit oder Pulver
Especificaciones
Especificaciones
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM/F12 1:1 Medium |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
| Mit Additiven | Glutamin, HEPES |
| Menge | 500 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?