Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien
Wird für die Kultivierung vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet, einschließlich MDCK, Gliazellen, Fibroblasten und endothelialer Zellen. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Die Medien unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse und werden nach ISO9001:2000 -zertifizierten Prozessen hergestellt.
Marke: Cytiva SH30261.01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01250kg
Description
- Ein mit HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit Wasser der Qualitätsstufe WFI hydriert und einer sterilen 0,1 μm-Filterung unterzogen.
- In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich, z. B. praktische HyQPAK™ Sixpacks
- Gleiche Teilemischung aus DMEM und Ham's F12-Medien
- Die Formulierung kombiniert die hohe Konzentration von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit einer Vielzahl anderer Komponenten, die in Ham's F-12 erhältlich sind
- Enthält 17,5 mmol/l Glukose und 0,999 mmol/l Natriumpyruvat
- Konzentration: 2,5 mM L-Glutamin und 15 mM HEPES
- Erhältlich mit oder ohne L-Glutamin, Phenolrot oder HEPES
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Flüssigkeit oder Pulver
Specifications
ISO 9001:2000 | |
Flüssigkeit | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
DMEM/F12 Medium mit L-Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat | |
0,1 μm steril gefiltert | |
500 mL |