Learn More
Cytiva HyClone™ Ham's Nährstoffmischung F12 Medien
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1.000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Förpackningsstorlek
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Beskrivning
- Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
- Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Ham's Nährstoffmischung F12, mit L-Glutamin |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | 0,1 μm steril gefiltert |
| Mit Additiven | Glutamin |
| Menge | 500 mL |
| Zertifizierung/Konformität | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
| Beschreibung | Ham's F12, 1x, mit 1,00 mM L-Glutamin |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering