Learn More
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium mit Earle's (MEM/EBSS), Pulver
Click to view available options
Menge:
10 L
2 x 5 L
50 l
Mit Additiven:
Glutamin
Glutamin, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA)
Glutamin, Non Essential Amino Acids (NEAA)
Glutamin, Ribonukleoside
Ohne Additive:
Kein α-Thioglycerol
Kein Natriumhydrogencarbonat
Keine
Ohne Natriumhydrogencarbonat
Packungsgröße:
10 Liter
2 Stück
50 Liter
Beschreibung
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Minimal Essential Medium mit Earle‘s (MEM/EBSS), das nach ISO 9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Produkttyp | MEM/EBSS mit L-Glutamin, nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) |
| Sterilization Method | Unsteril |
| Mit Additiven | Glutamin, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) |
| Ohne Additive | Keine |
| Menge | 50 l |
| Zertifizierung/Konformität | cGMP und ISO 9001:2000 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
| Beschreibung | MEM/EBSS mit L-Glutamin, nicht essentielle Aminosäuren |