Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4MegaVir Pulvermedien
Artikelnummer. 10123442
Change view
Click to view available options
Menge:
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
10123442 5 L 5 Liter
1 options
Artikelnummer. 10123442
Marke: Cytiva SH30587.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Steigerung der Prozessausbeuten bei der Herstellung von viralen Impfstoffen
HyClone SFM4MegaVir ist ein regulatorisch-freundliches Zellkulturmedium ohne tierische Bestandteile (ADCF). Das Medium wurde entwickelt, um die Verfahrensausbeuten bei der Herstellung viraler Impfstoffe in einer Vielzahl von verankerungsabhängigen Zelllinien einschließlich Vero-, MDCK-, COS-7- und MDBK-Zellen zu erhöhen.
SFM4MegaVir wurde erfolgreich in zahlreichen Kultursystemen auf Zellwachstum und Virusproduktion einschließlich T-Flaschen und Suspensionsmikroträgerkulturen getestet.
SFM4MegaVir ist flüssig und als Pulver in anwenderfreundlicher Verpackung erhältlich.
  • ADCF Zellkulturmedium
  • Für die Produktion von hochviralen Impfstoffen
  • Geeignet für direkte Adaptation
  • Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und gemäß ISO9001 zertifizierten Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Phenolrot
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 5 L
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit