Learn More
Hydralazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138493 1 g 1 Gramm
30132801 50 mg 50 Milligramm
18052720 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138493 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7165311G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304-20-1
Summenformel C8 H8 N4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 196.64
Synonym Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres
IUPAC-Name Phthalazin-1-ylhydrazin;Hydrochlorid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydralazine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.NNc1nncc2ccccc12
Formelmasse 196.0516
Reinheit (%) >95%