Learn More
Hydrazinhydrat, TRC
Artikelnummer. 30005955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005955 25 g 25 Gramm
30007234 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH69760025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7803-57-8
Summenformel H2 O . H4 N2
Molekulargewicht (g/mol) 50.06
Synonym Hydrazine, hydrate (1:1), Hydrazine, hydrate (6CI,7CI), Hydrazine, monohydrate (8CI,9CI), Hydrazine hydrate (1:1), Hydrazine hydrate, Hydrazine hydroxide, Hydrazinium hydroxide
IUPAC-Name Hydrazin; Hydrat
SMILES O.NN
Specifications
Chemischer Name oder Material Hydrazine Hydrate
Menge 25 g
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Formelmasse 50.048
Reinheit (%) >95%