Learn More
Hydrazinhydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrazine Hydrate |
| Menge | 10 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2 |
| Formelmasse | 50.048 |
| Reinheit (%) | >95% |