missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydraziniumsulfat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical

Artikelnummer. p-7073068 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10346280

Marke: Fisher Chemical H/0700/48

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Chemische Identifikatoren

CAS 10034-93-2
Summenformel H6N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 130.118
MDL-Nummer 44873
InChI-Schlüssel ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC-Name Hydrazin;schwefelsäure
SMILES NN.OS(=O)(=O)O

Spezifikation

Schmelzpunkt 254°C
Farbe Weiß
pH 1.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 130.12g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrazine sulphate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt