Learn More
Salzsäure-Lösung, 18 Gewichtsprozent, Chem-Lab
Catalog Number 11973004
Click to view available options
Menge:
5 l
Wird als Laborreagenz und Säuerungsmittel verwendet. Salzsäurelösung, 18 % nach Gewicht Chem-Lab enthält 202 g HCl pro Liter Wasser. Es wird für die pH-Wert-Kontrolle, Titrationen, Herstellung organischer und anorganischer Verbindungen und die Regeneration von Ionenaustausch-Harzen verwendet.
Salzsäure ist eine korrosive, starke Mineralsäure, die häufig in der Industrie eingesetzt wird. Es ist eine farblose, hochgradig ätzende Lösung aus Chlorwasserstoff (HCl) in Wasser. Sie wird häufig in pH-Pufferlösungen, bei der Regeneration von Harzen für Ionenaustauscher sowie bei der Herstellung von Chloriden und der Synthese organischer Substanzen eingesetzt.
Aussehen Farblos
pH <1
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Material 202 g HCl pro 1 l H2O
Schmelzpunkt -25 °C
Siedepunkt 108 °C
Konzentration 18 % Gewichtsanteil
Dichte 1.09 g/ml
Menge 5 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 7732-18-5 (Wasser)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäure 18.5 w/w % Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid