Learn More
Salzsäure, 1 M, Eur. Gütegrad, Reagecon™
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
1 l
Spezifikation
Konzentration | 1.0 M |
Verpackung | 1 l |
Menge | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDROCHLORIC ACID 1.0N (1.0M)
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric Acid