Learn More
Salzsäurelösung 1 M (1 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
CLH, CAS-Nummer-7647-01-0, Chloorwaterstof, wasserlose Salzsäure, Acid-Chlorhydrik, Chlorwasserstoff hcl, Chlorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Salzsäure, Salzspiritus, Mursäure, 1L, 100 Grad C, CHEBI:17883, Farblos, 36,46 g/mol
Marke: Fisher Chemical J/4320/15
29.60 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7647-01-0 Netto-Gewicht : 1.02000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
CLH, CAS-Nummer-7647-01-0, ChloorwasserstoF, wasserfreie Salzsäure, Acid Chlorhydrique, Chlorwasserstoff hcl, Chlorwasserstoff, Chlorohydrsäure, Chlorwasserstoff, Salzsäure, Salzgeister, muriatische Säure, 1 l, 100 °C, CHEBI:17883, Farblos, 36,46 g/mol
Gebrauchsfertig, für die Volumenanalyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BPSpezifikation
Farblos | |
100 °C | |
1 l | |
Flüssig | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
7647-01-0 | |
HDPE-Kunststoffflasche | |
ClH | |
MFCD00011324 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chloran | |
313 | |
36.46g/mol |