Learn More
Hydrocinnamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492718
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16492718 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16492718 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY1088
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocinnamic acid
CAS 501-52-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O2
Menge 5 g
Synonym 3-Phenylpropionic acid 3-Phenylpropanoic acid 3-Phenyl-n-propionic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : 5 mg/mL (33.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.17
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism