missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wasserstoffperoxidlösung, enthält Inhibitor, Honeywell™

Catalog Number 15687900
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7722-84-1
H2O2
34.014
MFCD00011333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
Wasserstoffperoxid
OO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7722-84-1
H2O2
34.014
MFCD00011333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
Wasserstoffperoxid
OO

Entspricht den USP-Testspezifikationen, enthält Inhibitor, 30 Gew. % in H2O

  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxidlösung
Farbe Farblos
Namenshinweis Enthält Inhibitor, 30 Gew. % in H2 O, entspricht USP-Testspezifikationen
UN-Nummer UN2014
Beilstein 3587191
Dichte 1.11 g/ml bei 25 °C
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
Formelmasse 34.01 mol
Geruch Stechen
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 23.3 mmHg (30 °C)
pH 2.0 bis 4.0 (bei 20 °C)
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'