Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, Fluka™
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Güte:
Chemische Reagenzien für die chemische Synthese
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Fluka™ Reagenzien von gleichbleibender Reinheit und Präzision
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrogen peroxide solution |
Farbe | Farblos |
CAS | 7722-84-1 |
Summenformel | H2O2 |
InChI-Schlüssel | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OO |
IUPAC-Name | Peroxol |
Molekulargewicht (g/mol) | 34.01 |
Güte | Chemische Reagenzien für die chemische Synthese |
Verpackung | Kunststoffflasche |