Learn More
Merck Membranfilter aus Nylon
Hydrophilic nylon membrane
Marke: Merck ANWP02500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Nylonfilter sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel. Es stehen zwei Typen zur Verfügung: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Netzfilter mit Netzöffnungen von 5 bis 180 µm.Unser 5 µm-Netzfilter aus gewebtem Nylon (NY054700) wird in der Automobilindustrie häufig für Reinheitsanalysen verwendet.
Merkmale & Vorteile
- Große Auswahl an Porengrößen erhältlich
- Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
Anwendungen: Entfernung und Klärung von Partikeln; Lösungsfiltration; Partikelanalyse; Farbüberwachung; Analyse der Sauberkeit in der Automobilindustrie
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Nylon | |
Nicht steril | |
190 µm | |
Hydrophil | |
25 mm |
Bei 23 °°C, ≥0,6 bar, Luft mit Wasser | |
Siebfilter | |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen | |
25 mm |