Learn More
Hydroquinine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467826
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467826 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16467826 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY42034
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Hydroquinine is a cinchona alkaloid, can be used in the preparation of its derivatives such as C9 epihydroquinine, 9-acetoxy-10,11-dihydroquinine and 10,11-dihydroquinine monohydrochloride.
Hydroquinine is a cinchona alkaloid, can be used in the preparation of its derivatives such as C9 epihydroquinine, 9-acetoxy-10,11-dihydroquinine and 10,11-dihydroquinine monohydrochloride.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinine
Physikalische Form Solid
CAS 522-66-7
Farbe White to Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H26N2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 130 mg/mL (398.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]([N@](C1)CC2)[C@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C43
Molekulargewicht (g/mol) 326.43
Formelmasse 326.43
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research