Learn More
Hydrochinon bis(2-hydroxyethyl)ether, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10092900 100 g 100 Gramm
10420111 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092900 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218221000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-38-1 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-38-1
Summenformel C10H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00002861
InChI-Schlüssel WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
PubChem CID 66912
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethoxy)phenoxy]ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 104.0°C to 107.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 185.0°C to 200.0°C (0.3 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4(OCH2CH2OH)2
Menge 100 g
Beilstein 06, III, 4406
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: ca 4g/100mL ethanol,ca 4g/100mL acetone
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken