Learn More
Hydroxy-Brimonidin-Trifluoressigsäure-Salz, TRC
Artikelnummer. 17982605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982605 25 mg 25 Milligramm
17952605 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH83000025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1391054-10-6
Summenformel C11 H12 Br N5 O . C2 H F3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 424.1732
Synonym Brimonidine EP Impurity G
IUPAC-Name 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)Harnstoff; 2,2,2-Trifluoressigsäure
SMILES NCCNC(=O)Nc1ccc2nccnc2c1Br.OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy Brimonidine Trifluoroacetic Acid Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12BrN5O.C2HF3O2/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18);(H,6,7)
Formelmasse 423.0154
Reinheit (%) >95%