Learn More
Hydroxy-Tyrosol (>98 %, synthetisch), TRC
Artikelnummer. 30011423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011423 500 mg 500 Milligramm
30009506 50 mg 50 Milligramm
17964765 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011423 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH976995500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10597-60-1
Summenformel C8 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.16
Synonym Phenethyl alcohol, 3,4-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol, 1-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dihydroxybenzene, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-DHPEA, 3,4-Dihydroxy-β-phenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxybenzeneethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenylethanol, 3,4-Dihydroxyphenylethyl alcohol, 3-Hydroxytyrosol, Ba 2774, Homoprotocatechuyl alcohol, Hydroxytyrosol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol
IUPAC-Name 4-(2-Hydroxyethyl)Benzol-1,2-Diol
SMILES OCCc1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Chemischer Name oder Material Hydroxytyrosol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
Formelmasse 154.063
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.