missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyfasudil hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485908
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485908 10 mg 10 Milligramm
16472057 50 mg 50 Milligramm
16458547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16485908 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13911A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Hydroxyfasudil hydrochloride is a ROCK inhibitor, with IC50s of 0.73 and 0.72 μM for ROCK1 and ROCK2, respectively.

Hydroxyfasudil hydrochloride is a ROCK inhibitor, with IC50s of 0.73 and 0.72 μM for ROCK1 and ROCK2, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hydroxyfasudil hydrochloride
CAS 155558-32-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H18ClN3O3S
Menge 10 mg
Synonym HA-1100 hydrochloride HA 1100 hydrochloride HA1100 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 30 mg/mL (87.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (9.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(N3CCNCCC3)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 343.83
Formelmasse 343.83
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.