missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyflutamide, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31004217
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31004217 5 g
30990747 250 mg
31004216 100 mg
30994862 1 g
30999202 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31004217 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD129955g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hydroxyflutamide
CAS 52806-53-8
Summenformel C11H11F3N2O4
MDL-Nummer MFCD00563126
Menge 5 g
SMILES CC(C)(O)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 292.21
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.