Learn More
Hydroxylamine hydroChloride, ≥99% (RT), for AAS, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15675820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15675820 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15675820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 5545950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine hydrochloride
CAS 5470-11-1
Menge 50 g
Summenformel ClH4NO
Strukturformel NH2OH · HCl
MDL-Nummer MFCD00051089
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3539763
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI-Schlüssel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NO
IUPAC-Name hydroxylamine hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formelmasse 69.49g/mol
Reinheit (%) ≥99% (RT)
Dichte 1.67g/mL at 25°C