Learn More
Hydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468356 1000 g 1000 Gramm
11458880 100 g 100 Gramm
11478356 250 g 250 Gramm
11468880 500 g 500 Gramm
11488356 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11468356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15398.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Hydroxylamin-Hydrochlorid ist ein Monomoaminoxidase-Inhibitor. Es wird zur Herstellung von Oximen und Hydroxsäuren in der organischen Synthese verwendet. Es dient als Copolymerisationshemmer. Es kann zur Entfernung von Brom und Polybromid aus einer Lösung während der Extraktion von Lignin aus lignoncellulosischer Biomasse verwendet werden. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es spielt eine wichtige Rolle in der Gummi- und Kunststoffindustrie als Antioxidans, Vulkanisationsbeschleuniger und Radikal-Scavenger. Es wird auch als Farbstabilisator und Emulsionszusatz in Farbfilmen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Hydroxylamin-Hydrochlorid ist ein Monomoaminoxidase-Inhibitor. Es wird zur Herstellung von Oximen und Hydroxsäuren in der organischen Synthese verwendet. Es dient als Copolymerisationshemmer. Es kann zur Entfernung von Brom und Polybromid aus einer Lösung während der Extraktion von Lignin aus lignoncellulosischer Biomasse verwendet werden. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es spielt eine wichtige Rolle in der Gummi- und Kunststoffindustrie als Antioxidans, Vulkanisationsbeschleuniger und Radikal-Scavenger. Es wird auch als Farbstabilisator und Emulsionszusatz in Farbfilmen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Methanol und Glycerin.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Phosphorpentachlorid, Calcium und wasserfreiem Kupfer(II)-sulfat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-11-1
Summenformel ClH4NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
MDL-Nummer MFCD00051089
InChI-Schlüssel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-Name Hydroxylamin;hydrochlorid
SMILES Cl.NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 152°C (dec.)
pH 3.6
Menge 1000 g
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.67
Strukturformel NH2OH·HCl
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3539763
Merck Index 14,4828
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol.
Formelmasse 69.49
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine hydrochloride