Learn More
Hydroxylaminhydrochlorid, ACS, > 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11367878
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11367878 500 g 500 Gramm
11357878 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11367878 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036416.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Monoamin-Oxidase-Inhibitor; hemmt die Thrombozytenaggregation
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5470-11-1
Summenformel ClH4NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
MDL-Nummer MFCD00051089
InChI-Schlüssel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-Name Hydroxylamin;hydrochlorid
SMILES Cl.NO
Specifications
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine Hydrochloride
Schmelzpunkt 152°C
Namenshinweis For analysis ACS Reagent
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White solid
Prozentgehaltsbereich >96%
Dichte 1.67g/cm3 at 20°C
UN-Nummer 2923
Beilstein 3539763
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol
Formelmasse 69.49
Güte ACS