Learn More
Hydroxylamin-Hydrochlorid, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxylamine Hydrochloride |
| CAS | 5470-11-1 |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Physikalische Form | Kristalle oder Pulver |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Weiße Poly-Weitmundflasche |
| Summenformel | ClH4NO |
| MDL-Nummer | MFCD00051089 |
| Synonym | hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci |
| Mehr anzeigen |