Learn More
Hydroxylamin-Hydrochlorid, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13245413 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13245413 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13245413 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 219601
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Geeignet für die Quecksilberbestimmung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylaminhydrochlorid
CAS 5470-11-1
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Summenformel ClH4NO
MDL-Nummer MFCD00051089
Synonym Hydroxylaminhydrochlorid, Hydroxylamin hcl, Hydroxylammoniumchlorid, Oxammonium-Hydrochlorid, Hydroxylamin, Hydrochlorid, Hydroxamin Hydrochlorid, Hydroxylaminchlorid 1:1, Hydroxylamin, Hydrochlorid 1:1, Hydroxyamin hcl, oxammonium hci
InChI-Schlüssel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NO
IUPAC-Name Hydroxylamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formelmasse 69.49
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.67 kg