Learn More
Hydroxylamine hydroChloride, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15695820 1 kg 1 Kilogramm
15685820 100 g 100 Gramm
15605830 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15695820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 554601KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-11-1
Summenformel ClH4NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
MDL-Nummer MFCD00051089
InChI-Schlüssel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-Name hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine hydrochloride
Menge 1 kg
Strukturformel NH2OH · HCl
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3539763
Formelmasse 69.49g/mol
Reinheit (%) ≥99% (RT)
Dichte 1.67g/mL at 25°C