Learn More
Hydroxypropylβ-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11428831 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428831 5 g 5 Gramm
11418831 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428831 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215354005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    130.20 € / 5 Gramm
    Sparen 6.80 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Molekularbiologie und Zellbiologie
Chemical Identifiers
CAS 94035-02-6
Summenformel C54H102O39
Molekulargewicht (g/mol) 1375.371
InChI-Schlüssel BZRWCHBEBFPRGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cyclo-Hepta-Amylose; Tetrakis-Propanol, 2-hydroxypropylether-b-cyclodextrin, hydroxypropyl beta-cyclodextrin, tetrakis 1 propanol ; @cyclo-hepta-amylose, cyclo-hepta-amylose; tetrakis propanol
PubChem CID 44134771
SMILES CCCO.CCCO.CCCO.CCCO.C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(C(C7O)O)OC8C(OC(O2)C(C8O)O)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl β-Cyclodextrin
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 1454
Physikalische Form Fest